E46607
Ethylpropiolat
99%
Synonym(e):
Acetylencarbonsäure-ethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.412 (lit.)
bp
120 °C (lit.)
Dichte
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)C#C
InChI
1S/C5H6O2/c1-3-5(6)7-4-2/h1H,4H2,2H3
InChIKey
FMVJYQGSRWVMQV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
77.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
25 °C - closed cup