Merck
300616
Sigma-Aldrich
L-Methionin-(methyl-d3)
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Größe auswählen
1 G
CHF 181.00
5 G
CHF 982.00
CHF 181.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 181.00
5 G
CHF 982.00
About This Item
Lineare Formel:
CD3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 181.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Assay
≥99% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
Methode(n)
protein expression: suitable
mp (Schmelzpunkt)
284 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])SCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1D3
InChIKey
FFEARJCKVFRZRR-OSIBIXDNSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)