Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 332.00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NC(=NH)NH(CH2)4CH(NH2)CO2H · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.69
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
216-045-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4016621
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
L-Homoarginin -hydrochlorid, unnatural arginine analog
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
213-215 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CCCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C7H16N4O2.ClH/c8-5(6(12)13)3-1-2-4-11-7(9)10;/h5H,1-4,8H2,(H,12,13)(H4,9,10,11);1H/t5-;/m0./s1
InChI key
YMKBVNVCKUYUDM-JEDNCBNOSA-N
Application
Bei der Substitution von Homoarginin durch Arginin oder Lysin werden Proteine gegen die Proteolyse durch Trypsin resistent. Argininreste werden oft im aktiven Zentrum von Proteinen und Enzymen gefunden. Durch den Austausch dieser Arginine gegen Homoargenine können Proteinfunktion und Strukturanforderungen erforscht werden.
L-Homoarginin kann für die Erzeugung von nicht natürlichen Proteinen zur Untersuchung von post-translationalen Proteinmodifikationen verwendet werden. Argininreste werden oft im aktiven Zentrum von Proteinen und Enzymen gefunden. Durch den Austausch dieser Arginine gegen Homoargenine können Proteinfunktion und Strukturanforderungen erforscht werden. L-Homoarginin wird für die Untersuchung der Mechanismen der Stickstoffoxidproduktion von Zellen mittels Stickstoffoxidsynthase(n) verwendet. L-Homoarginin wird als ein selektiver Inhibitor des Isoenzyms der alkalischen Phosphatase von Säugetieren verwendet. Bei der Substitution von Homoarginin durch Arginin oder Lysin werden Proteine gegen die Proteolyse durch Trypsin resistent.
Biochem/physiol Actions
Homoarginin ist ein Inhibitor der nicht gewebespezifischen alkalischen Phosphatase (TNALP). Es ist auch ein Inhibitor des zellulären Transports von Arginin durch einen natriumunabhänigen y+-Transporter mit hoher Affinität.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| solubility H2O: soluble | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| color white to off-white | color white | color white | color white to off-white |
| mp 213-215 °C (lit.) | mp >235 °C | mp 185 °C | mp 198-201 °C (dec.) (lit.) |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Michael D Wetzel et al.
Physiological reports, 9(5), e14766-e14766 (2021-03-14)
Recently we showed that homoarginine supplementation confers kidney protection in diabetic mouse models. In this study we tested whether the protective effect of homoarginine is nitric oxide synthase-3 (NOS3)-independent in diabetic nephropathy (DN). Experiments were conducted in NOS3 deficient (NOS3-/-
Roman N Rodionov et al.
Journal of the American Heart Association, 8(14), e012486-e012486 (2019-07-16)
Background Homoarginine ( hA rg) has been shown to be cardioprotective in a model of ischemic heart failure; however, the mechanism remains unknown. hA rg can inhibit tissue-nonspecific alkaline phosphatase ( TNAP ), an enzyme that promotes vascular calcification. We
J Fernandes et al.
Brazilian journal of medical and biological research = Revista brasileira de pesquisas medicas e biologicas, 41(1), 41-46 (2007-12-22)
Our objective was to characterize the modulation of the activity of Saccharomyces cerevisiae alkaline phosphatases (ALPs) by classic inhibitors of ALP activity, cholesterol and steroid hormones, in order to identify catalytic similarities between yeast and mammalian ALPs. S. cerevisiae expresses
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| H1007-5G | 04061833663660 |