Merck
615862
Sigma-Aldrich
L-Tryptophan-(indol-d5)
97 atom % D
Synonym(e):
(S)-2-Amino-3-(3-indoyl-d5)propionsäure, L-α-Amino-(3-indol-d5)propionsäure, Deuteriertes Trp, Deuteriertes Tryptophan, Trp-d5
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11D5H7N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
97 atom % D
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
280-285 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]c1[nH]c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,6D
InChIKey
QIVBCDIJIAJPQS-HLTLGYGQSA-N
Allgemeine Beschreibung
L-Tryptophan-(indol-d5) ist ein isotopisch markiertes Analogon von L-Tryptophan.
Anwendung
L-Tryptophan-(indol-d5) wird wie folgt verwendet:
• bei der biophysischen Untersuchung der Neutronenstreuung
• als interner Standard für die Untersuchung der entzündungshemmenden Aktivität von Fraktionen mit geringer Molekülmasse
• bei der Strukturaufklärung von Mikronährstoffen und nutrazeutischen Komponenten in Lebensmitteln mittels LC-MS/MS
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann nach Bedarf abgefüllt werden. Informationen über Preise, Verfügbarkeit und Verpackungen erhalten Sie vom Kundendienst für stabile Isotope.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Valerie Laux et al.
European biophysics journal : EBJ, 37(6), 815-822 (2008-02-16)
We describe methods that have been developed within the ILL-EMBL Deuteration Laboratory for the production of maltose binding protein (MBP) that has been selectively labelled either with deuterated tryptophan or deuterated methionine (single labelling), or both (double labelling). MBP is
Gregory W Thomas et al.
Journal of immunoassay & immunochemistry, 37(1), 55-67 (2015-05-12)
The innate immune system is increasingly being recognized as a critical component in osteoarthritis (OA) pathophysiology. An ex vivo immunoassay utilizing human peripheral blood mononuclear cells (PBMC) was developed in order to assess the OA anti-inflammatory properties of the low
Sara Vitalini et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(2) (2020-01-17)
Food plants contain hundreds of bioactive phytochemicals arising from different secondary metabolic pathways. Among these, the metabolic route of the amino acid Tryptophan yields a large number of plant natural products with chemically and pharmacologically diverse properties. We propose the