486825
L-Leucin-5,5,5-d3
99 atom % D
Synonym(e):
SILAC Aminosäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
Methode(n)
protein expression: suitable
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C(C)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1D3/t4?,5-
InChIKey
ROHFNLRQFUQHCH-LONBSJBQSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable