Merck
490717
Sigma-Aldrich
Natriumpyruvat-13C3
99 atom % 13C
Synonym(e):
Propanonsäure-13C3 Natriumsalz
Größe auswählen
500 MG
CHF 1’560.00
1 G
CHF 2’060.00
CHF 1’560.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 1’560.00
1 G
CHF 2’060.00
About This Item
Lineare Formel:
13CH313CO13CO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 1’560.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[13CH3][13C](=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1;
InChIKey
DAEPDZWVDSPTHF-HCULJTSZSA-M
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Izargi Vega-Mas et al.
Scientific reports, 9(1), 8925-8925 (2019-06-22)
Proper carbon (C) supply is essential for nitrogen (N) assimilation especially when plants are grown under ammonium (NH4+) nutrition. However, how C and N metabolic fluxes adapt to achieve so remains uncertain. In this work, roots of wheat (Triticum aestivum
Eran Mick et al.
eLife, 9 (2020-05-29)
Mitochondrial dysfunction is associated with activation of the integrated stress response (ISR) but the underlying triggers remain unclear. We systematically combined acute mitochondrial inhibitors with genetic tools for compartment-specific NADH oxidation to trace mechanisms linking different forms of mitochondrial dysfunction
Jordan M Wilkins et al.
Aging, 12(14), 15134-15156 (2020-07-09)
Multiple sclerosis (MS) is a central nervous system inflammatory demyelinating disease and the most common cause of non-traumatic disability in young adults. Despite progress in the treatment of the active relapsing disease, therapeutic options targeting irreversible progressive decline remain limited.
Artikel
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.