Merck
695173
Sigma-Aldrich
Dichlor(2-pyridincarboxylato)gold
Synonym(e):
(SP-4-3)-Dichloro(2-pyridinecarboxylato-κN1,κO2)gold
Größe auswählen
1 G
CHF 323.00
CHF 323.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 323.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4NAuCl2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
389.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 323.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: gold
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
175-176 °C
SMILES String
Cl[Au]1(Cl)OC(=O)C2=[N]1C=CC=C2
InChI
1S/C6H5NO2.Au.2ClH/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5;;;/h1-4H,(H,8,9);;2*1H/q;+3;;/p-3
InChIKey
PKAWSKSRAJXTIH-UHFFFAOYSA-K
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.