147281
Natrium-benzolsulfonat
97%
Synonym(e):
Benzolsulfonsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O3S.Na/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
InChIKey
MZSDGDXXBZSFTG-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable