522953
Dodecylbenzolsulfonsäure -Lösung
70 wt. % in isopropanol
Synonym(e):
Dodecylbenzenesulfonic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Konzentration
70 wt. % in isopropanol
Brechungsindex
n20/D 1.479
bp
82 °C
Löslichkeit
water, alcohols, glycol ethers, glycols, esters, ketones, aromatic and aliphatic hydrocarbons: soluble
Dichte
0.992 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C18H30O3S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)22(19,20)21/h13-16H,2-12H2,1H3,(H,19,20,21)
InChIKey
KWXICGTUELOLSQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup