Merck
1.12146
Sigma-Aldrich
Dodecane-1-sulfonic acid sodium salt
for tenside tests
Synonym(e):
Natriumlaurylsulfonat
Größe auswählen
500 MG
CHF 42.70
5 G
CHF 102.00
CHF 42.70
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 42.70
5 G
CHF 102.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H25NaO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
219-200-6
NACRES:
NA.22
CHF 42.70
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
solid
pH-Wert
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Schüttdichte
330 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChIKey
DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Gehalt (alkalimetrisch, ber. auf getrocknete Substanz): ≥ 99.0 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
pH-Wert (100 g/l, Wasser): 5.5 - 7.5
Trocknungsverlust (120 °C; 4h; Vakuum): ≤ 2.0 %
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable