Merck
278890
Sigma-Aldrich
Iodpentoxid
≥98%
Synonym(e):
Diiodopentoxid, Iodanhydrid
Größe auswählen
25 G
CHF 101.00
100 G
CHF 329.00
CHF 101.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 101.00
100 G
CHF 329.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
I2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
333.81
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 101.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98%
Dichte
5.08 g/mL at 25 °C
SMILES String
O=I(=O)OI(=O)=O
InChI
1S/I2O5/c3-1(4)7-2(5)6
InChIKey
BIZCJSDBWZTASZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
I2O5 kann als metallfreier Katalysator für die Difunktionalisierung von Indolen mit Thiophenolen verwendet werden.
Es kann für die Dibromierung und Bromhydroxylierung von Olefinen eingesetzt werden.
Passiviertes Iodpentoxid kann als iodreichesOxidationsmittel in nanoenergetischen Formulierungen eingesetzt werden.
Piktogramme
Flame over circleCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)