Wichtige Dokumente
203122
Kupfer
powder, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Cu powder
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Widerstandsfähigkeit
1.673 μΩ-cm, 20°C
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1083.4 °C (lit.)
Dichte
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChIKey
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
✔ Consistent quality
✔ Ultra high purity
✔ Available to scale up: bulk and pilot scale
Signalwort
Danger-Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
212.0 °F
Flammpunkt (°C)
100 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.