Merck
455903
Sigma-Aldrich
Kaliumtetrafluorborat
≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Kaliumfluoroborat
Größe auswählen
25 G
CHF 135.00
CHF 135.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 135.00
About This Item
Lineare Formel:
KBF4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.90
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 135.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
solid
Verunreinigungen
<100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
530 °C (lit.)
Dichte
2.505 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[K+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.K/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
InChIKey
AKEBROIVCDHVSD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yulia Kaluzhny et al.
Alternatives to laboratory animals : ATLA, 43(2), 101-127 (2015-05-23)
The 7th Amendment to the EU Cosmetics Directive and the EU REACH Regulation have reinforced the need for in vitro ocular test methods. Validated in vitro ocular toxicity tests that can predict the human response to chemicals, cosmetics and other