Merck
276820
Sigma-Aldrich
Phosphortribromid -Lösung
1.0 M in methylene chloride
Größe auswählen
100 ML
CHF 71.70
800 ML
CHF 204.00
CHF 71.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 71.70
800 ML
CHF 204.00
About This Item
Lineare Formel:
PBr3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 71.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
1.0 M in methylene chloride
Dichte
1.488 g/mL at 25 °C
SMILES String
BrP(Br)Br
InChI
1S/Br3P/c1-4(2)3
InChIKey
IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Andrey S Mereshchenko et al.
Nature chemistry, 7(7), 562-568 (2015-06-24)
'Roaming' is a new and unusual class of reaction mechanism that has recently been discovered in unimolecular dissociation reactions of isolated molecules in the gas phase. It is characterized by frustrated bond cleavage, after which the two incipient fragments 'roam'