Wichtige Dokumente
288462
Phosphortribromid
≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Phosphor(III)-bromid
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.27 psi ( 54 °C)
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.697 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−41.5 °C (lit.)
Dichte
2.88 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
BrP(Br)Br
InChI
1S/Br3P/c1-4(2)3
InChIKey
IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?