Merck
211222
Sigma-Aldrich
Bortribromid -Lösung
1.0 M in methylene chloride
Synonym(e):
Tribrombor
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
BBr3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
1.0 M in methylene chloride
Dichte
1.467 g/mL at 25 °C
SMILES String
BrB(Br)Br
InChI
1S/BBr3/c2-1(3)4
InChIKey
ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Bortribromid (BBr3) ist in der organischen Chemie ein häufig verwendetes Reagenz für die Demethylierung.
Anwendung
Reaktionsmittel für die Präparation von:
  • Wirkstoffzwischenprodukt 6-nitro-L-DOPA
  • Luminescent polystyrene derivatives with sterically protected carbazolylborane moieties
  • Hochwertiges mittels reduktiver Kopplungsreaktion nach Wurtz mit Bor-Atomen dotiertes Graphen
  • Mercapto-(+)-Methamphetamin-Haptene für die Synthese von (+)-Methamphetamin-Konjugat-Impfstoffen mit verbesserter Epitopdichte
  • Mikrometergroße organische Molekül-DNA-Hybrdidstrukturen
  • Boran-Komplexe mittels elektrophiler aromatischer Borylierungsreaktionen
  • A 5-HT2C-Rezeptoragonist
  • Biphenyl-Derivative mit tertiären Aminogruppen als ß-Sekretase(BACE1)-Inhibitoren für die Behandlung der Alzheimer-Krankheit.
  • Eine der IR-Region sehr nahe fluoreszente p-verlängerte Bor-aza-Dipyrromethen-Elementeinheit
  • Tetrahydroisoquinolin-Derivate mittels intramolekulärer Zyklisierung von Methoxy-substituierten N-Phenethylimiden
Wird für die Spaltung von Aarylmethylether bei der Synthese eines Benzopyranobenzopyrans aus einem Cumaringerüst verwendet.
Verpackung
The 25-ml-Sure/Seal Flasche wird für den Einmalgebrauch empfohlen. Wiederholte Einstiche führen höchstwahrscheinlich zu einer Leistungsminderung des Produkts.
Rechtliche Hinweise
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Azobenzene derivatives show anti-cancer activity against pancreatic cancer cells only under nutrient starvation conditions via G0/G1 cell cycle arrest
Shinzawa K, et al.
Tetrahedron, 85, 132077-132077 (2021)
Tetrahedron Letters, 47, 5909-5909 (2006)
Hui Wang et al.
European journal of medicinal chemistry, 88, 66-73 (2014-09-14)
The pharmacokinetics (PK) and pharmacodynamics (PD) of PT119, a potent Staphylococcus aureus enoyl-ACP reductase (saFabI) inhibitor with a Ki value of 0.01 nM and a residence time of 750 min on the enzyme target, has been evaluated in mice. PT119
Andrey S Mereshchenko et al.
Nature chemistry, 7(7), 562-568 (2015-06-24)
'Roaming' is a new and unusual class of reaction mechanism that has recently been discovered in unimolecular dissociation reactions of isolated molecules in the gas phase. It is characterized by frustrated bond cleavage, after which the two incipient fragments 'roam'
Albish K Paul et al.
Photochemistry and photobiology, 91(6), 1348-1355 (2015-10-24)
Synthesis, photophysical and metal ion recognition properties of a series of amino acid-linked free-base and Zn-porphyrin derivatives (5-9) are reported. These porphyrin derivatives showed favorable photophysical properties including high molar extinction coefficients (>1 × 10(5) m(-1) cm(-1) for the Soret