Merck
275174
Sigma-Aldrich
N-(2-Ethoxyphenyl)-piperazin -monohydrochlorid
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H18N2O · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.75
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
207-209 °C (lit.)
SMILES String
Cl[H].CCOc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C12H18N2O.ClH/c1-2-15-12-6-4-3-5-11(12)14-9-7-13-8-10-14;/h3-6,13H,2,7-10H2,1H3;1H
InChIKey
OPDWQXGKXOCCDT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1-(2-Ethoxyphenyl)piperazine monohydrochloride may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)