Merck
249777
Sigma-Aldrich
(Brommethyl)-trimethylsilan
97%
Synonym(e):
Trimethylsilylmethylbromid
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3SiCH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.12
Beilstein:
1731484
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
115.5 °C/742 mmHg (lit.)
Dichte
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)CBr
InChI
1S/C4H11BrSi/c1-6(2,3)4-5/h4H2,1-3H3
InChIKey
ACAUYCZBWABOLI-UHFFFAOYSA-N
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
60.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
16 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)