238643
IGEPAL® CO-520
average Mn 441
Synonym(e):
Polyoxyethylen-(5)-nonylphenylether, verzweigt
About This Item
Empfohlene Produkte
Mol-Gew.
average Mn 441
Brechungsindex
n20/D 1.496 (lit.)
Dichte
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
10
SMILES String
CCCCCCCCCc1ccc(O)cc1.OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
380.3 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
193.5 °C - closed cup