Fortfahren mit
492016
NP-40-Alternative
Synonym(e):
NP-40-Alternative – CAS 9016-45-9 – Calbiochem, Nonylphenylpolyethylenglykol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Voraussichtlich HEUTE zu versendenvonBuchs
Anfragen
500 mL
Voraussichtliches Versanddatum18. August 2026vonBuchs
CHF 431.00
1000 mL
Voraussichtlich HEUTE zu versendenvonBuchs
Anfragen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.25
MDL number:
Anfragen
Voraussichtlich HEUTE zu versendenDetails
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
RTECS - MD0905000
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
clear colorless
CMC
50 - 300 μM
solubility
water: 25 mg/mL, aqueous buffer: soluble
density
1.06 g/mL
application(s)
(Isolating membrane proteins)
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O(CCOc1ccc(cc1)CCCCCCCCC)CCO
InChI
1S/C19H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-18-10-12-19(13-11-18)22-17-16-21-15-14-20/h10-13,20H,2-9,14-17H2,1H3
InChI key
BLXVTZPGEOGTGG-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein nicht-ionisches Tensid, das bei der Isolierung und Reinigung von funktionellen Membranproteinkomplexen und bei der zweidimensionalen (2D-)Gelelektrophorese verwendet wird. Ähnliche Anwendung wie bei NP-40 und TRITON X-100 Detergens (Katalog-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-648462&;#124;[/islink]">;648462<;/A>;).
Application
NP-40 Alternative has been used:
  • as a component of the lysis buffer for solubilizing proteins from transfected HEK293 cells.
  • as a component of the wash buffer for efficient solubilization of biotinylated plasma proteins in plasma protein profiling and chromatin immunoprecipitation (ChIP).
  • for the purification of doublet microtubules from cilia for single particle cryo-electron microscopy (cryo-EM).
Other Notes
Ripoche, P., et al. 1982. Biochim. Biophys. Acta693, 497.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
49201856741X45
description
-
description
A non-ionic surfactant useful for the isolation and purification of functional membrane protein complexes. This detergent has been purified to reduce levels of contaminating aldehydes, metals, peroxides, and salts.
description
-
description
-
form
liquid
form
solution
form
liquid
form
-
application(s)
(Isolating membrane proteins)
application(s)
(Isolating membrane proteins)
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
density
1.06 g/mL
density
-
density
1.06 g/mL at 20 °C
density
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
description
RTECS - MD0905000
description
RTECS - MD0905000
description
non-ionic
description
non-ionic
pictograms
Exclamation markEnvironment
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
503.6 °F - Pensky-Martens closed cup - (own results)
flash_point_c
262 °C - Pensky-Martens closed cup - (own results)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf