Merck
227048
Sigma-Aldrich
Cyclohexan
anhydrous, 99.5%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.16
Beilstein:
1900225
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität:
anhydrous
Assay:
99.5%
bp:
80.7 °C (lit.)
Dampfdruck:
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.9 (vs air)
Dampfdruck
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
500 °F
Expl.-Gr.
9 %
Verunreinigungen
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Abdampfrückstand
<0.0005%
Farbe
colorless
Brechungsindex
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
4-7 °C (lit.)
Dichte
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChIKey
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Cyclohexan ist ein zyklisches Alkan, das infolge der höheren Stabilität vornehmlich in Sesselkonformationen vorkommt.[1]
Anwendung
Cyclohexan kann unter Verwendung von Wasserstoffperoxid als Oxidationsmittel und in Anwesenheit eines Polyoxowolframat-Katalysators oxidiert werden, um Cyclohexanon und Cyclohexanol als Hauptprodukte zu bilden.[2] Seine Dehydrierung in Gegenwart von Ni-Cu/SiO2-Katalysatoren führt zu einer guten Benzolausbeute.[3]
Verpackung
Sonstige Hinweise
Die Bestell-Nr. 227048-4X2L wird eingestellt. Bestellen Sie stattdessen bitte die Einzelflasche 227048-2L, die physisch identisch ist und genau dieselben Spezifikationen aufweist.
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Oxidation of cyclohexane and ethylbenzene by hydrogen peroxide over Co-substituted heteropolytungstate catalyst.
Kanjina W and Trakarnpruk W
3 Biotech, 20(2) (2017)
Nataša Šegatin et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(7) (2020-07-12)
The dielectric properties of six refined edible oils with different fatty-acid compositions were determined for oils incubated at 180 °C up to 40 h. The oil degradation was evaluated by the dielectric dispersion and dielectric loss in the frequency range
Tina Gulin-Sarfraz et al.
Pharmaceutics, 11(4) (2019-04-04)
Diseases in the respiratory tract rank among the leading causes of death in the world, and thus novel and optimized treatments are needed. The lungs offer a large surface for drug absorption, and the inhalation of aerosolized drugs are a
Cyclohexane dehydrogenation over Ni-Cu/SiO 2 catalyst: Effect of copper addition.
Xia Z, et al.
Catalysis Communications, 90, 39-42 (2017)
Characterizations and performances of Ni/diatomite catalysts for dry reforming of methane.
Jabbour K, et al.
Chemical Engineering Journal, 264, 351-358 (2015)
Artikel
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Stoffe gelten als miteinander mischbar, wenn sie sich zu einer einheitlichen Lösung auflösen. Setzen Sie ein Lesezeichen oder laden Sie unsere Tabelle zur Mischbarkeit für gängige Laborlösungsmittel herunter.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf