Merck
236543
Sigma-Aldrich
N-Methyl-N-(2-pyridyl)formamid
99%
Synonym(e):
2-(N-Formylmethylamino)-pyridin, N-Methyl-N-formyl-2-amino-pyridin, Meyers Reagens
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.15
Beilstein:
471767
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.566 (lit.)
bp
71-72 °C/0.05 mmHg (lit.)
Dichte
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
SMILES String
[H]C(=O)N(C)c1ccccn1
InChI
1S/C7H8N2O/c1-9(6-10)7-4-2-3-5-8-7/h2-6H,1H3
InChIKey
DIRVEOCOAHGVJV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
N-Methyl-N-(2-pyridyl)formamide is also referred to as Meyers formylating agent.
Anwendung
N-Methyl-N-(2-pyridyl)formamide has been used in the synthesis of 3-formyl-2-(4-methoxybenzyl)pyrazol-1-oxide.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Halogen dance in pyrazole 1-oxides: synthesis of pyrazolo [3, 4-c] quinoline 1-oxides.
Eskildsen J, et al.
Tetrahedron, 58(38), 7635-7644 (2002)