Wichtige Dokumente
259489
1-Nitrobutan
98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.410 (lit.)
bp
152-153 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−81 °C (lit.)
Dichte
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
nitro
SMILES String
CCCC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChIKey
NALZTFARIYUCBY-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
A shortened review of fundamentals of Porous Graphitic Carbon (PGC) materials. What they are and how do they work as a stationary phase material in HPLC?.