Wichtige Dokumente
87725
Tetramethylammonium-hexafluorophosphat
≥98.0% (gravimetric)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (gravimetric)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
C[N+](C)(C)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C4H12N.F6P/c1-5(2,3)4;1-7(2,3,4,5)6/h1-4H3;/q+1;-1
InChIKey
ZFKULDQWLXAKIM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?