Wichtige Dokumente
192694
Isochinolin-N-oxid
98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
103-105 °C (lit.)
SMILES String
[O-][n+]1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C9H7NO/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
InChIKey
RZIAABRFQASVSW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?