223050
2,4,6-Tri-tert-butylanilin
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
145-147 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)c1cc(c(N)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H31N/c1-16(2,3)12-10-13(17(4,5)6)15(19)14(11-12)18(7,8)9/h10-11H,19H2,1-9H3
InChIKey
REJGDSCBQPJPQT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable