Merck
273023
Sigma-Aldrich
3,5-Di-tert-butylbenzoesäure
99%
Größe auswählen
5 G
CHF 197.00
CHF 197.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 197.00
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)3C]2C6H3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.33
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 197.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
173-175 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)c1cc(cc(c1)C(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C15H22O2/c1-14(2,3)11-7-10(13(16)17)8-12(9-11)15(4,5)6/h7-9H,1-6H3,(H,16,17)
InChIKey
NCTSLPBQVXUAHR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3,5-Di-tert-butylbenzoic acid was used in the synthesis of 5,5-di-tert-butylanilinium sulphate[1].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
THE SYNTHESIS AND SUBSTITUTION REACTIONS OF 3, 5-DI-tert-BUTYLPHENOL.
Canadian Journal of Chemistry, 41(7), 1653-1656 (1963)