Merck
272515
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triphenylanilin
97%
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)3C6H2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
321.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
122-125 °C (lit.)
SMILES String
Nc1c(cc(cc1-c2ccccc2)-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C24H19N/c25-24-22(19-12-6-2-7-13-19)16-21(18-10-4-1-5-11-18)17-23(24)20-14-8-3-9-15-20/h1-17H,25H2
InChIKey
AGWKGKUGJDMKMT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
2,4,6-Triphenylaniline was oxidized to azo(2,4,6-triphenylbenzene) in acetonitrile containing pyridine.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
On the electrochemistry of 2, 4, 6-triphenylnitrobenzene and related compounds.
Lund H.
Electrochimica Acta, 52(1), 272-277 (2006)