Wichtige Dokumente
218359
(S)-(−)-Perilliasäure
95%
Synonym(e):
4-Isopropenylcyclohexen-1-carbonsäure
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
flakes
Optische Aktivität
[α]20/D −102°, c = 2 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
129-131 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=C)[C@H]1CCC(=CC1)C(O)=O
InChI
1S/C10H14O2/c1-7(2)8-3-5-9(6-4-8)10(11)12/h5,8H,1,3-4,6H2,2H3,(H,11,12)/t8-/m1/s1
InChIKey
CDSMSBUVCWHORP-MRVPVSSYSA-N
Anwendung
- Aryl amides, 4-(prop-1-en-2-yl)-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)cyclohex-1-ene-1-carboxamide and N-(4-(4-amino-2-methylphenethyl)-3-methylphenyl)-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene-1-carboxamide, as in vitro antiproliferative active agents.[2]
- Machaeriols and cannabinoid-related compounds as antimalarial agents.[3]
- Tricyclic-β-lactone by treating with 1-chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine and dimethylketomalonate, followed by addition of 9-azajulolidine.[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)