Wichtige Dokumente
107131
Hexabrombenzol
98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Löslichkeit
chloroform: soluble 10 mg/mL
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Brc1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C6Br6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
InChIKey
CAYGQBVSOZLICD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)