130176
4-Nitro-benzaldehyd
98% (GC)
Synonym(e):
p-Nitrobenzaldehyde
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98% (GC)
mp (Schmelzpunkt)
103-106 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H
InChIKey
BXRFQSNOROATLV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves