C5132
Carbazol
≥95% purity (GC), powder
Synonym(e):
Dibenzopyrrole; Diphenylenimine
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Carbazol, ≥95% (GC)
Dampfdruck
400 mmHg ( 323 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (GC)
Form
powder
Farbe
white to tan
bp
355 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
243-246 °C (lit.)
Löslichkeit
acetone: 50 mg/mL
Dichte
1.1 g/cm3 at 18 °C
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H
InChIKey
UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Qualität
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
428.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
220.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges