298158
Dysprosium(III)-nitrat Hydrat
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Dysprosium trinitrate hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.9% trace metals basis
Form
crystals and lumps
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: dysprosium
Verunreinigungen
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES String
O.[Dy+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Dy.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
InChIKey
DSEBQRTVZFLVND-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.