205028
Zirconylchlorid Hydrat
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Zirconium Dichloride Oxide Hydrate, Zirconium oxychloride hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.99% trace metals basis
Form
solid
Zusammensetzung
Degree of hydration, 6-8
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O.Cl[Zr](Cl)=O
InChI
1S/2ClH.H2O.O.Zr/h2*1H;1H2;;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
SDFOCNSOSARAKC-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges