Merck
395420
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV)-chloridtetrahydrofuran-Komplex (1:2)
99%
Synonym(e):
Tetrachlor-bis-(tetrahydrofuran)-zirkonium, Zirkoniumtetrachlorid Tetrahydrofuran-Komplex
About This Item
Lineare Formel:
ZrCl4 · 2OC4H8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
377.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay:
99%
Form:
powder
Dampfdruck
152 mmHg ( 25 °C)(lit.)
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: zirconium
mp (Schmelzpunkt)
175-177 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[Zr](Cl)(Cl)Cl.C1CCOC1.C2CCOC2
InChI
1S/2C4H8O.4ClH.Zr/c2*1-2-4-5-3-1;;;;;/h2*1-4H2;4*1H;/q;;;;;;+4/p-4
InChIKey
VDJJKYYENYIHFF-UHFFFAOYSA-J
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)