Merck
464171
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV)-hydroxid
97%
Synonym(e):
R Zirkoniumhydroxid, Zirkoniumhydroxid, Zirkoniumsäure, Zirkoniumtetrahydroxid
About This Item
Lineare Formel:
Zr(OH)4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Form
powder
Dichte
3.25 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O[Zr](O)(O)O
InChI
1S/4H2O.Zr/h4*1H2;/q;;;;+4/p-4
InChIKey
HAIMOVORXAUUQK-UHFFFAOYSA-J
Allgemeine Beschreibung
Zirconium(IV)-hydroxid ist ein weißer bis cremefarbener Feststoff, der schwachin Wasser löslich ist. Es hat eine relativ hohe spezifische Oberfläche, Ionenaustauschkapazität, eine gute thermischeStabilität und dielektrische Eigenschaften.
Anwendung
Zirconium(IV)-hydroxid kann verwendet werden als:
  • Ausgangsmaterial zur Herstellung von sulfatierten Zirconium-Katalysatoren. Bei der Flüssigphasen-Dehydratisierung von Sorbitol.
  • Bei der Herstellung beschichteter magnetischer Materialien zur Entfernung anionischer Farbstoffe aus Lösungen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Liquid-phase dehydration of sorbitol to isosorbide using sulfated zirconia as a solid acid catalyst
Nazmul Abedin Khan, et al
Applied Catalysis A: General, 452, 34-38 (2013)
Selective and Efficient Removal of Anionic Dyes from Solution by Zirconium(IV) Hydroxide-Coated Magnetic Materials
Yanyan Hu and Runping Han
Journal of Chemical and Engineering Data, 64, 791-799 (2019)