199028
2-(3-Hydroxyphenyl)ethanol
99%
Synonym(e):
3-(2-Hydroxyphenyl)-ethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.564 (lit.)
bp
168-173 °C/4 mmHg (lit.)
Dichte
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCc1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H10O2/c9-5-4-7-2-1-3-8(10)6-7/h1-3,6,9-10H,4-5H2
InChIKey
AMQIPHZFLIDOCB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter