Wichtige Dokumente
154180
2-(4-Methoxyphenyl)-ethanol
99%
Synonym(e):
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
bp
334-336 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
26-28 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
COc1ccc(CCO)cc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
InChIKey
AUWDOZOUJWEPBA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?