Wichtige Dokumente
8.41859
Sigma-Aldrich
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
for synthesis
Synonym(e):
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
Größe auswählen
5 G
CHF 215.00
25 G
CHF 988.00
CHF 215.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 215.00
25 G
CHF 988.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
207-930-8
NACRES:
NA.22
CHF 215.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
91-94 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OCCc1ccc(cc1)O
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,9-10H,5-6H2
InChIKey
YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 91 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 94 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable