Merck
184314
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofuran-d8
≥99.5 atom % D
Synonym(e):
THF-d8, Deuteriertes Tetrahydrofuran, Octadeuterotetrahydrofuran
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4D8O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
80.16
Beilstein:
111854
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Isotopenreinheit
≥99.5 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (CP)
Form
liquid
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.03% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.403 (lit.)
bp
65-66 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−106 °C (lit.)
Dichte
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+8
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChIKey
WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Tetrahydrofuran-d8 (THF-d8), ein deuteriertes Derivat von Tetrahydrofuran, ist ein standardreines Lösungsmittel, das für NMR-Routineanalysen geeignet ist, da diese bei Raumtemperatur durchgeführt werden und die Qualität dabei weniger kritisch ist. Es ist als Lösungsmittel an einer intermolekularen Protonenaustauschreaktion zwischen Methanol und Essigsäure beteiligt. Die Kinetik dieser Reaktion wurde mittels ′H NMR-Linienformanalyse untersucht. [1] Infrarot-Spektraluntersuchungen von THF und THF-d8 wurden im Bereich von 10 und 300 cm-1 durchgeführt.[2]
Tetrahydrofuran-d8 kann als Lösungsmittel bei der Synthese von Deuteriotris[bis(trimethylsilyl)amido]thorium und Deuteriotris[bis(trimethylsilyl)amido]uran verwendet werden.[3]
Empfohlene Produkte
Besuchen Sie ChemisTwin®, unser brandneues Online-Portal zur Identitätsbestätigung und Quantifizierung von NMR-Spektren. Erfahren Sie mehr oder wenden Sie sich an uns, um eine kostenlose Probeversion zu erhalten.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Far-Infrared Spectrum of Tetrahydrofuran: Spectroscopic Evidence for Pseudorotation.
Lafferty WJ, et al.
J. Chem. Phys. , 42(8), 2915-2919 (1965)
Dynamic NMR study of the interference between cyclic proton exchange, selfassociation and hindered rotation of diphenylformamidine in tetrahydrofuran.
Meschede L, et al.
Berichte der Bunsengesellschaft fur physikalische Chemie, 92(4), 469-485 (1988)
NMR lineshape theory of superimposed intermolecular spin exchange reactions and its action to the system acetic acid/methanol/tetrahydrofuran-d8.
Limbach HH.
Journal of Magnetic Resonance, 36(3), 287-300 (1979)
Alejandro G Lichtscheidl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(36), 16156-16163 (2015-08-22)
The synthesis and full characterization, including Nuclear Magnetic Resonance (NMR) data ((1)H, (13)C{(1)H} and (119)Sn{(1)H}), for a series of Me3SnX (X = O-2,6-(t)Bu2C6H3 (), (Me3Sn)N(2,6-(i)Pr2C6H3) (), NH-2,4,6-(t)Bu3C6H2 (), N(SiMe3)2 (), NEt2, C5Me5 (), Cl, Br, I, and SnMe3) compounds in
Artikel
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Verwandter Inhalt
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
Die NMR-Spektroskopie ist eine analytische Methode zur Bestimmung der Molekularstruktur, chemischen Zusammensetzung und Reinheit. In der NMR wird die Energie detektiert, die aufgrund von Kernspinzuständen in Gegenwart eines starken Magnetfeldes absorbiert wird.