444324
Dichlormethan-d2
99.9 atom % D
Synonym(e):
Dideuteromethylenchlorid, Methylenchlorid-d2
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99.9 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Verpackung
ampule of 0.6mL, 0.75mL, 1mL, 5g
glass bottle of 10g, 25g
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.0100% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-97 °C (lit.)
Dichte
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
InChIKey
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Empfohlene Produkte
Zubehör
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Verwandter Inhalt
Die NMR-Spektroskopie ist eine analytische Methode zur Bestimmung der Molekularstruktur, chemischen Zusammensetzung und Reinheit. In der NMR wird die Energie detektiert, die aufgrund von Kernspinzuständen in Gegenwart eines starken Magnetfeldes absorbiert wird.
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.