Wichtige Dokumente
160938
Resolve-Al EuFOD
99%
Synonym(e):
Eu(tmhd)3, Euroshift-FOD, Sievers-Reagenz, Tris-(6,6,7,7,8,8,8-heptafluor-2,2-dimethyl-3,5-octandionato)-europium
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: erbium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
203-207 °C
SMILES String
CC(C)(C)C(\O[Eu](O\C(=C/C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(C)(C)C)=C\C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C10H11F7O2.Eu/c3*1-7(2,3)5(18)4-6(19)8(11,12)9(13,14)10(15,16)17;/h3*4,18H,1-3H3;/q;;;+3/p-3/b3*5-4-;
InChIKey
PTQJQBFRLLGICD-VNGPFPIXSA-K
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)