Merck
164550
Sigma-Aldrich
Tritylium-hexachloroantimonat
Synonym(e):
Triphenylcarbenium-hexachloroantimonat
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)3C(SbCl6)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
577.80
Beilstein:
3817547
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
218 °C (dec.)
SMILES String
Cl[Sb-](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl.c1ccc(cc1)[C+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15.6ClH.Sb/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;;;;/h1-15H;6*1H;/q+1;;;;;;;+5/p-6
InChIKey
GASWLBDVMZXHOP-UHFFFAOYSA-H
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)