91741
Trimethylsilyltrifluormethansulfonat
purum, ≥98.0% (T)
Synonym(e):
TMS-triflat, TMSOTf, Trimethylsilyl-trifluormethansulfonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (T)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.36 (lit.)
bp
77 °C/80 mmHg (lit.)
Dichte
1.228 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H9F3O3SSi/c1-12(2,3)10-11(8,9)4(5,6)7/h1-3H3
InChIKey
FTVLMFQEYACZNP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Allylation of acetals to form homoallyl ethers.
- Synthesis of 1,2-trans-glycosides.
- Conversion of alcohols to esters.
- Aminomethylation of silyl enol ethers with aminomethyl alkyl ethers.
- Glycosidation of (+)-4-demethoxyanthracyclinones.
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
77.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
25 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?