Wichtige Dokumente
148962
Ethyl-caproat
≥99%
Synonym(e):
Capronsäure-ethylester, Ethylhexanoat
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
5 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.407 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
Dichte
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChIKey
SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
127.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
53 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?