Wichtige Dokumente
112321
Ethyloctanoat
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
Ethyl-caprylat
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.02 mmHg ( 25 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Selectophore™
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.417 (lit.)
bp
206-208 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−48-−47 °C (lit.)
Dichte
0.867 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChIKey
YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
167.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
75 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?