Wichtige Dokumente
139726
Benzoylbromid
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.589 (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
Dichte
1.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl bromide
phenyl
SMILES String
BrC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5BrO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
AQIHMSVIAGNIDM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?