Merck
B59209
Sigma-Aldrich
4-Brombenzoylchlorid
98%
Synonym(e):
4-Bromo-1-benzenecarbonyl chloride, p-Bromobenzoyl chloride
Größe auswählen
10 G
CHF 38.60
25 G
CHF 79.10
CHF 38.60
Voraussichtliches Versanddatum21. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 38.60
25 G
CHF 79.10
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.46
Beilstein:
636641
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 38.60
Voraussichtliches Versanddatum21. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
crystals
bp
174 °C/102 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
36-39 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H4BrClO/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H
InChIKey
DENKGPBHLYFNGK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Akira Miyagaki et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 35(30), 9761-9768 (2019-06-15)
Poly(ether ether ketone) (PEEK) possesses attractive mechanical and thermal properties but demonstrates poor adhesion. To overcome this disadvantage, in this study, the surface modification of PEEK or PEEK-based carbon-fiber-reinforced thermoplastics (CFRTP) was performed through the Friedel-Crafts reaction and successive epoxidation.