Wichtige Dokumente
111236
trans-2-Octen
97%
Synonym(e):
β-trans-Octene, (2E)-2-Octene, (E)-2-Octene
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
31 mmHg ( 37.7 °C)
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.413 (lit.)
bp
123 °C (lit.)
Dichte
0.718 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC\C=C\C
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3,5H,4,6-8H2,1-2H3/b5-3+
InChIKey
ILPBINAXDRFYPL-HWKANZROSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
69.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
21 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?