Merck
111244
Sigma-Aldrich
trans-3-Octen
98%
Größe auswählen
1 G
CHF 58.30
CHF 58.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 58.30
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CH=CHC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.21
Beilstein:
1719386
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
eCl@ss:
39010221
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 58.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
33 mmHg ( 37.7 °C)
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.413 (lit.)
bp
121-122 °C (lit.)
Dichte
0.716 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]\C(CC)=C(\[H])CCCC
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h5,7H,3-4,6,8H2,1-2H3/b7-5+
InChIKey
YCTDZYMMFQCTEO-FNORWQNLSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
trans-3-Octene has been used to study the effect of double bond position and chain length in a C8 alkene in oligomerization conversion[1].
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Production of liquid hydrocarbon transportation fuels by oligomerization of biomass-derived C9 alkenes.
Alonso DM, et al.
Green Chemistry, 12(6), 992-999 (2010)